4-Amino-2-methylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-o-toluic acid, 4-Amino-2-methylbenzoic Acid
OR40554-100G OR40554-25G OR40554-5G
APOSOR40554-100GEA 79.9 EUR
APOSOR40554-100G APOSOR40554-25G APOSOR40554-5G
4-Amino-2-methylbenzoic acid
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Pto. de fusión: 160…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656133
Núm. CAS: 2486-75-1