Ácido 2-hidroxi-m-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
OR40556-1KG OR40556-500G OR40556-250G
APOSOR40556-1KGEA 125 EUR
APOSOR40556-1KG APOSOR40556-500G APOSOR40556-250G
Ácido 2-hidroxi-m-toluico
Ácido 2-hidroxi-m-toluico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 293
Pto. de fusión: 163…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002448
Núm. CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Índice Merck: 13,02609