2,3,5-Trimetilfenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40560-500G
APOSOR40560-500GEA 169 EUR
APOSOR40560-500G
2,3,5-Trimetilfenol 98%
2,3,5-Trimetilfenol
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Pto. Ebullición: 230…231 °C
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002228
Núm. CAS: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III