Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40561-25G OR40561-5G OR40561-100G
APOSOR40561-25GEA 55.1 EUR
APOSOR40561-25G APOSOR40561-5G APOSOR40561-100G
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₇IO₃
Pto. de fusión: 155…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664378
Núm. CAS: 15126-06-4