2,5-Dichlorobenzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40570-100G OR40570-25G
APOSOR40570-100GEA 156 EUR
APOSOR40570-100G APOSOR40570-25G
2,5-Dichlorobenzoxazole
2,5-Dichlorobenzoxazole
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264312
Núm. CAS: 3621-81-6