2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40574-100G OR40574-25G OR40574-5G
APOSOR40574-100GEA 719 EUR
APOSOR40574-100G APOSOR40574-25G APOSOR40574-5G
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₃ClN₂O
Pto. de fusión: 195…196 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09743796
Núm. CAS: 4983-28-2