Alcohol 3-metil-2-nitrobencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Methyl-2-nitrophenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluene
OR40576-1G OR40576-5G OR40576-25G
APOSOR40576-1GEA 29 EUR
APOSOR40576-1G APOSOR40576-5G APOSOR40576-25G
Alcohol 3-metil-2-nitrobencilico 98%
Alcohol 3-metil-2-nitrobencilico
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007182
Núm. CAS: 80866-76-8