1,1,3-Tricloropropeno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40579-1G OR40579-5G
APOSOR40579-1GEA 323 EUR
APOSOR40579-1G APOSOR40579-5G
1,1,3-Tricloropropeno 97%
1,1,3-Tricloropropeno
Formula: C₃H₃Cl₃
MW: 145,41 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C
Densidad: 1,3953 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013259
Núm. CAS: 2567-14-8
UN: 1993
ADR: 3,III