Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40584-25G OR40584-5G OR40584-100G
APOSOR40584-25GEA 0 EUR
APOSOR40584-25G APOSOR40584-5G APOSOR40584-100G
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916. This product is intended for research and development purposes only.
Formula: C₂₆H₃₅O₂P
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861611
Núm. CAS: 657408-07-6