2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
OR40587-10G OR40587-5G
APOSOR40587-10GEA 43.5 EUR
APOSOR40587-10G APOSOR40587-5G
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 98%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136.20 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C/0.3mmHg
Pto. de fusión: 28…31 °C
Densidad: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008194
Núm. CAS: 13472-00-9
UN: 3259
ADR: 8 II