(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: (S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine

OR40592-1G OR40592-25G OR40592-5G
APOSOR40592-1GEA 29 EUR
APOSOR40592-1G APOSOR40592-25G APOSOR40592-5G
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Pto. Ebullición: 250 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671630
Núm. CAS: 23357-52-0
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR