(S)-(-)-3-Butin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-But-3-in-2-ol
OR40593-25G OR40593-5G
APOSOR40593-25GEA 306 EUR
APOSOR40593-25G APOSOR40593-5G
(S)-(-)-3-Butin-2-ol 98%
(S)-(-)-3-Butin-2-ol
Formula: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Pto. Ebullición: 108…111 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190166
Núm. CAS: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II