Coroneno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Hexabenzobenzene
OR40595-1G OR40595-250MG
APOSOR40595-1GEA 220 EUR
APOSOR40595-1G APOSOR40595-250MG
Coroneno
Coroneno
Formula: C₂₄H₁₂
MW: 300.36 g/mol
Pto. Ebullición: 525 °C
Pto. de fusión: 428 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004134
Núm. CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7