Carbamato de bencilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40596-100G OR40596-25G
APOSOR40596-100GEA 26.1 EUR
APOSOR40596-100G APOSOR40596-25G
Carbamato de bencilo 98%
Carbamato de bencilo
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.17 g/mol
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007965
Núm. CAS: 621-84-1
EINECS: 210-710-4