4-Bromo-3-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40599-1G OR40599-5G
APOSOR40599-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40599-1G APOSOR40599-5G
4-Bromo-3-nitroanilina 98%
4-Bromo-3-nitroanilina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320678
Núm. CAS: 53324-38-2