2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40607-1G OR40607-5G
APOSOR40607-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40607-1G APOSOR40607-5G
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116097
Núm. CAS: 6980-08-1