2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromothiophene-3-carboxylic acid
OR40613-25G OR40613-5G OR40613-1G
APOSOR40613-25GEA 255 EUR
APOSOR40613-25G APOSOR40613-5G APOSOR40613-1G
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,041 g/mol
Pto. de fusión: 178…182 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05865213
Núm. CAS: 24287-95-4