Tetraetilo ortosilicato (TEOS)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetraethoxysilane
OR40615-100G OR40615-25G
APOSOR40615-100GEA 66.7 EUR
APOSOR40615-100G APOSOR40615-25G
Tetraetilo ortosilicato (TEOS)
Tetraetilo ortosilicato (TEOS)
Formula: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C
Densidad: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009062
Núm. CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III