trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40634-25G OR40634-5G OR40634-100G
APOSOR40634-25GEA 36.4 EUR
APOSOR40634-25G APOSOR40634-5G APOSOR40634-100G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144.1684 g/mol
Pto. de fusión: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093477
Núm. CAS: 3685-26-5