4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-o-phenylenediamine, 4-Iodobenzene-1,2-diamine
OR40649-5G
APOSOR40649-5GEA 111 EUR
APOSOR40649-5G
4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Pto. de fusión: 73…77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669466
Núm. CAS: 21304-38-1