2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40651-5G OR40651-25G OR40651-100G
APOSOR40651-5GEA 0 EUR
APOSOR40651-5G APOSOR40651-25G APOSOR40651-100G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Formula: C₃₃H₄₉P
Pto. de fusión: 185…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117682
Núm. CAS: 564483-18-7