Ácido 3-cloro-2-piridincarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
OR40652-25G
APOSOR40652-25GEA 85.7 EUR
APOSOR40652-25G
Ácido 3-cloro-2-piridincarboxílico
Ácido 3-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Pto. de fusión: 131 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646325
Núm. CAS: 57266-69-0