Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-bromo-2-methylbenzoate
OR40654-100G OR40654-25G OR40654-5G
APOSOR40654-100GEA 120 EUR
APOSOR40654-100G APOSOR40654-25G APOSOR40654-5G
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate 97%
Methyl-3-bromo-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Pto. de fusión: 29…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09031772
Núm. CAS: 99548-54-6