2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40657-1G OR40657-5G
APOSOR40657-1GEA 328 EUR
APOSOR40657-1G APOSOR40657-5G
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Formula: C₁₆H₂₈N₂O₆
Pto. Ebullición: 208,4 °C
Densidad: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11035888
Núm. CAS: 1429056-28-9