3,3-Dietoxipropeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
OR40659-100G OR40659-250G OR40659-25G
APOSOR40659-100GEA 79.9 EUR
APOSOR40659-100G APOSOR40659-250G APOSOR40659-25G
3,3-Dietoxipropeno 98%
3,3-Dietoxipropeno
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 120…125 °C
Pto. de fusión: -77
Densidad: 0.852 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009239
Núm. CAS: 3054-95-3
UN: 2374
ADR: 3 II