2,3-Xilenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dimetilfenol
OR40665-25G OR40665-5G OR40665-100G
APOSOR40665-25GEA 45.1 EUR
APOSOR40665-25G APOSOR40665-5G APOSOR40665-100G
2,3-Xilenol 98%
2,3-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 216…218 °C
Pto. de fusión: 70…76 °C
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002227
Núm. CAS: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II