2-Bromo-5-iodofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40667-1G OR40667-250MG OR40667-5G
APOSOR40667-1GEA 24.8 EUR
APOSOR40667-1G APOSOR40667-250MG APOSOR40667-5G
2-Bromo-5-iodofenol 97%
2-Bromo-5-iodofenol
Formula: C₆H₄BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907878
Núm. CAS: 932372-99-1