1,5-Naphthyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40671-1G OR40671-25G OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40671-1G APOSOR40671-25G APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridine
1,5-Naphthyridine
Formula: C₈H₆N₂
Pto. Ebullición: 150…152 °C/54mmHg
Pto. de fusión: 69…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039727
Núm. CAS: 254-79-5