2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40673-1G OR40673-5G
APOSOR40673-1GEA 74.1 EUR
APOSOR40673-1G APOSOR40673-5G
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
MW: 310.9200 g/mol
Pto. de fusión: 111…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779025
Núm. CAS: 261903-03-1