5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40680-1G OR40680-5G OR40680-10G
APOSOR40680-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40680-1G APOSOR40680-5G APOSOR40680-10G
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779026
Núm. CAS: 689291-89-2