Cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR40683-25G
OR40683-5G
OR40683-1G
APOSOR40683-25GEA
0
EUR
APOSOR40683-25G
APOSOR40683-5G
APOSOR40683-1G
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo 99%
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo
Formula:
C₁₆H₂₃ClO Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015030 Núm. CAS: 57199-00-5 EINECS: 260-614-1 UN: 3261 ADR: 8,II |