6-Cloroindolina-2,3-diona 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Coroindoline-2,3-dione
OR40689-100G OR40689-25G
APOSOR40689-100GEA 249 EUR
APOSOR40689-100G APOSOR40689-25G
6-Cloroindolina-2,3-diona 97+%
6-Cloroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Pto. de fusión: 262 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086347
Núm. CAS: 6341-92-0