2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulphonyl chloride
OR4069-1G
APOSOR4069-1GEA 29 EUR
APOSOR4069-1G
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄HCl₂NO₄S₂
MW: 262,09 g/mol
Pto. de fusión: 51…54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067978
Núm. CAS: 58457-24-2
UN: 3261
ADR: 8,III