3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40700-1G OR40700-250MG
APOSOR40700-1GEA 248 EUR
APOSOR40700-1G APOSOR40700-250MG
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formula: C₅H₈Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143224
Núm. CAS: 88529-80-0
UN: 3261
ADR: 8,III