(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40701-250MG OR40701-1G
APOSOR40701-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR40701-250MG APOSOR40701-1G
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07772111
Núm. CAS: 438050-08-9