α-4-Dicloro-α-feniltolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40704-100G OR40704-1KG OR40704-500G
APOSOR40704-100GEA 58 EUR
APOSOR40704-100G APOSOR40704-1KG APOSOR40704-500G
α-4-Dicloro-α-feniltolueno
α-4-Dicloro-α-feniltolueno
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂
Pto. Ebullición: 159…160 °C/2mmHg
Densidad: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000856
Núm. CAS: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN: 3265
ADR: 8,II