(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Acrylamidophenylboronic acid, (3-Acrylamidophenyl)boronic acid
OR40723-1G OR40723-5G
APOSOR40723-1GEA 39.3 EUR
APOSOR40723-1G APOSOR40723-5G
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₃
MW: 191 g/mol
Pto. de fusión: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09025755
Núm. CAS: 99349-68-5