2-Bromo-5-metil-1,3,4-tiadiazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40731-5G OR40731-1G
APOSOR40731-5GEA 69.6 EUR
APOSOR40731-5G APOSOR40731-1G
2-Bromo-5-metil-1,3,4-tiadiazol 95%
2-Bromo-5-metil-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₃H₃BrN₂S
Pto. de fusión: 105…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00518965
Núm. CAS: 54044-79-0