2,2,2-Tricloroetanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
OR40732-100G OR40732-500G
APOSOR40732-100GEA 94.4 EUR
APOSOR40732-100G APOSOR40732-500G
2,2,2-Tricloroetanol
2,2,2-Tricloroetanol
Formula: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Pto. Ebullición: 152…154 °C
Pto. de fusión: 17,8 °C
Densidad: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004677
Núm. CAS: 115-20-8
EINECS: 204-071-0