2-Aminofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Hydroxy aniline, 2-Hydroxyaniline, o-Aminophenol
OR40733-100G OR40733-500G
APOSOR40733-100GEA 82.8 EUR
APOSOR40733-100G APOSOR40733-500G
2-Aminofenol 99%
2-Aminophenol
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007690
Núm. CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III