6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40751-10G OR40751-1G OR40751-5G
APOSOR40751-10GEA 519 EUR
APOSOR40751-10G APOSOR40751-1G APOSOR40751-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663998
Núm. CAS: 129295-31-4