3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
OR40760-1G OR40760-5G OR40760-10G
APOSOR40760-1GEA 0 EUR
APOSOR40760-1G APOSOR40760-5G APOSOR40760-10G
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113612
Núm. CAS: 59025-37-5