1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40776-1G OR40776-5G
APOSOR40776-1GEA 58 EUR
APOSOR40776-1G APOSOR40776-5G
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318704
Núm. CAS: 41034-52-0