2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR4078-1G OR4078-250MG
APOSOR4078-1GEA 85.7 EUR
APOSOR4078-1G APOSOR4078-250MG
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₉N₃O₂
MW: 191.19 g/mol
Pto. de fusión: 245…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067901
Núm. CAS: 175201-51-1