7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40782-1G OR40782-5G
APOSOR40782-1GEA 34.8 EUR
APOSOR40782-1G APOSOR40782-5G
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one 99%
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
Formula: C₉H₉NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02660690
Núm. CAS: 30322-02-2