3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40783-25G OR40783-5G
APOSOR40783-25GEA 105 EUR
APOSOR40783-25G APOSOR40783-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₉ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043504
Núm. CAS: 3284-79-5