1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR40788-100G
OR40788-500G
APOSOR40788-100GEA
43.9
EUR
APOSOR40788-100G
APOSOR40788-500G
1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína
1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína
Formula:
C₅H₆Cl₂N₂O₂ Pto. de fusión: 132…136 °C Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 171 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003190 Núm. CAS: 118-52-5 UN: 3085 ADR: 5.1+8,II |