Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40791-100MG OR40791-250MG OR40791-1G
APOSOR40791-100MGEA 229 EUR
APOSOR40791-100MG APOSOR40791-250MG APOSOR40791-1G
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam)
Formula: C₂₄H₄₀N₄O₄Rh₂
Pto. de fusión: 269…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00467690
Núm. CAS: 138984-26-6