Isothiazolin-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isothiazol-3(2H)-one
OR40800-1G OR40800-250MG
APOSOR40800-1GEA 63.8 EUR
APOSOR40800-1G APOSOR40800-250MG
Isothiazolin-3-one
Isothiazolin-3-one
Formula: C₃H₃NOS
MW: 101,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09834764
Núm. CAS: 1003-07-2