2-Bromo-4,5-dicloroimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4087-25G OR4087-5G
APOSOR4087-25GEA 261 EUR
APOSOR4087-25G APOSOR4087-5G
2-Bromo-4,5-dicloroimidazol
2-Bromo-4,5-dicloroimidazol
Formula: C₃HBrCl₂N₂
Pto. de fusión: 215…223 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067894
Núm. CAS: 16076-27-0